Få mere at vide
Lonza™ IsoGel™ IEF plader
Description
- Specielt designet til antistofanalyse af
- Hver gel er understøttet på GelBond™ film for nem håndtering og formstabilitet
- Gelstørrelsen er kompatibel med de fleste IEF-kamre
- 125 x 100 mm
Isoelektrisk fokusering, antistofseparation og analyse
Order Info
Tilbehørspakker (kat.nr. BMA56014 og BMA56010) og duppepapir (BMA56007) fås separat.
Specifications
Specifications
| pH-område | 7 til 11 |
| Adskillelsestype | Isoelektrisk fokusering |
| Form | Fast stof |
| Til brug med (applikation) | Isoelektrisk fokusering, Antistofseparation og analyse |
| Produkttype | Gelplade |