Få mere at vide
Lonza™ IsoGel™ IEF-pladetilbehør
Artikelnummer. p-4883992
Produkttype:
Elektroforese tilbehør Bulk Pack
Tilbehørspakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11597985
Brand: Lonza™ 56014
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tilbehør til præfabrikerede agarose IEF plader. Duppepapir og tilbehørspakker.
  • Blotting papir er til brug med præfabrikerede agarose IEF plader
  • Tilbehørspakken inkluderer masker, 100 mm og 125 mm væger og strøpapir
  • Tilbehørspakke indeholder 125 mm væger og duppepapir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tilbehørspakke
Adskillelsestype Isoelektrisk fokusering
Form Tørret
Til brug med (applikation) Isoelektrisk fokusering, Antistofseparation og analyse
Opbevaringskrav 18° til 26 °C