Få mere at vide
Lonza™ IsoGel™ IEF-pladetilbehør
Artikelnummer. 11597985
Skift visning
Produkttype:
Elektroforese Accessory Bulk Pack
Tilbehørspakke
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11597985 Tilbehørspakke Hver
11587985 Elektroforese Accessory Bulk Pack Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11597985 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. 56014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 DKK
    1277.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 177.59 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Tilbehør til præfabrikerede agarose IEF plader. Duppepapir og tilbehørspakker.
  • Blotting papir er til brug med præfabrikerede agarose IEF plader
  • Tilbehørspakken inkluderer masker, 100 mm og 125 mm væger og strøpapir
  • Tilbehørspakke indeholder 125 mm væger og duppepapir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adskillelsestype Isoelektrisk fokusering
Form Tørret
Til brug med (applikation) Isoelektrisk fokusering, Antistofseparation og analyse
Opbevaringskrav 18° til 26 °C
Produkttype Tilbehørspakke