Få mere at vide
Lonza™ IsoGel™ IEF-pladetilbehør
Artikelnummer. 11587985
Skift visning
Produkttype:
Elektroforese Accessory Bulk Pack
Tilbehørspakke
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11587985 Elektroforese Accessory Bulk Pack Hver
11597985 Tilbehørspakke Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11587985 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. 56010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4820.00 DKK
    4343.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 476.77 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Tilbehør til præfabrikerede agarose IEF plader. Duppepapir og tilbehørspakker.
  • Blotting papir er til brug med præfabrikerede agarose IEF plader
  • Tilbehørspakken inkluderer masker, 100 mm og 125 mm væger og strøpapir
  • Tilbehørspakke indeholder 125 mm væger og duppepapir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adskillelsestype Isoelektrisk fokusering
Form Tørret
Til brug med (applikation) Isoelektrisk fokusering, Antistofseparation og analyse
Opbevaringskrav 18° til 26 °C
Produkttype Elektroforese Accessory Bulk Pack