Få mere at vide
Lonza™ GelStar™ Nukleinsyre gelfarve
Artikelnummer. 11550767
Mængde:
2 x 250 μl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11550767
Brand: Lonza™ 50535
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til at detektere små mængder DNA og RNA. GelStar™ Nucleic Acid Gel Stain udviser exceptionelt signal-til-støj-forhold med minimal baggrund.
  • Detekterer så lidt som 20 pg DNA eller 3 ng RNA
  • Udviser exceptionelt signal-til-støj-forhold med minimal baggrund
  • Kompatibel med agarose eller polyacrylamid geler
  • Kan tilsættes gel før støbning eller bruges til post-elektroforese farvning
  • Kan visualiseres med en standard 300nm UV transilluminator eller Dark Reader™ transilluminator
  • Ideelt alternativ til sølvfarvning
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
Produkt licenseret af Cambrex fra Molecular Probes , Inc. Kun til brug for forskning og kvalitetskontrol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Farveløs
Koncentration 10,000X
Produkttype DNA/RNA-farvning
Plet type Nukleinsyre gelfarve
Form Væske
Til brug med (applikation) Agarose eller polyacrylamid geler
Mængde 2 x 250 μl
Opbevaringskrav −20 °C