Få mere at vide
Lonza™ GelBond™ PAG film til acrylamidgeler
Mængde:
10/Pk.
50/Pk.
Længde (engelsk):
6,2 tommer.
7 tommer
10,1 tommer.
10,2 tommer
10,3''
Bredde (engelsk):
4,8 tommer
5,4 tommer
6,3 tommer
6,4 tommer.
7,8 tommer
7,9 tommer
13,7 tommer
Pakningsstørrelse:
10 ark
50 ark
Beskrivelse
- Bindes kovalent til acrylamidmonomererne under polymerisationsreaktionen
- Gør geler lettere at håndtere
- Hjælper geler med at bevare deres oprindelige dimensioner under farvning, affarvning og tørring
Tekniske data
Tekniske data
| Gel størrelse | 35 x 43 cm |
| Produkttype | Gel beskyttende lagner |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 10/Pk. |
| Tykkelse (engelsk) | 0,007 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.02 cm |
| Længde (engelsk) | 10,2 tommer |
| Længde (metrisk) | 43 cm |
| Bredde (engelsk) | 13,7 tommer |
| Bredde (metrisk) | 430 mm |