Få mere at vide
Lonza™ Formaldehyd prøvebuffer
Buffer:
Sample Buffer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Til denaturering af RNA-prøver til RNA-elektroforese
- Klar til brug
- Indeholder formaldehyd, formamid og sporingsfarvestoffer i MOPS-buffer
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Sample Buffer |
| Produkttype | RNA Sample Loading Buffer-Formaldehyd |
| Form | Væske |
| Formulering | Indeholder Formaldehyd, Formamid og Tracking farvestoffer i MOPS Buffer |
| Til brug med (applikation) | Denaturering af RNA-prøver til RNA-elektroforese, når prøver skal udvindes fra agarosegeler |
| Mængde | 5 x 1 mL |
| Opbevaringskrav | −20 °C |