Få mere at vide
Lonza™ FlashGel™ Systemprøveforberedelsesreagenser
Artikelnummer. 11567865
Mængde:
2 x 500μ L
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 11567865
Brand: Lonza™ 57060
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med Lonza FlashGel System. FlashGel™ Systemprøveforberedelse Reagenser til FlashGel™ Systemet giver de hurtigste adskillelser og gør det muligt for brugeren at se, når nukleinsyrer migrerer i gelen.
  • Reagenser inkluderer genvindingsbuffer og loading Dye
  • Loading Dye: 5X koncentration; RNA-nativ prøvebuffer
  • Kun til forsknings- eller fremstillingsbrug
  • Ikke til brug i in vitro diagnostiske procedurer, medicinbrug eller til administration til mennesker eller dyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype DNA-gendannelsesbuffer
Form Væske
Mængde 2 x 500μ L
Opbevaringskrav Stuetemperatur