Få mere at vide
Lonza™ FlashGel™ System RNA-markør
Mængde:
50μ L
Pakningsstørrelse:
50 reaktioner
Beskrivelse
Designet til at optimere ydeevnen af FlashGel System (Kat. nr. BMA57067): optimeret til de unikke krav til RNA. Giver ensartede resultater i genekspression, Northern-analyse, cDNA-bibliotekskonstruktion og cDNA-mærkning for mikroarrays.
- 50 μL
- Båndstørrelser: 0,5/1/1,5/3/5/9 kbp
- Resultater på 30 minutter eller mindre
- Opdage< 10 ng RNA pr. bånd
- Undgå farlige reagenser og kontaminerende RNaser
- Kassetter indeholder præfabrikerede, præfarvede agarosegeler og buffer: intet behov for gelpræparation, buffertilsætning eller gelfarvning
- Rent, lukket system, leveres klar til indlæsning
- Denaturering FlashGel RNA-markører med formaldehydprøvebuffer (kat.nr. BW50571) i 5 minutter ved 65 C (°149 °F)
- For naturligt RNA kombineres med FlashGel læssefarve (kat. nr. BMA50462)
- Kun til forsknings- eller fremstillingsbrug
- Ikke til brug i in vitro diagnostiske procedurer, medicinbrug eller til administration til mennesker eller dyr
- Verifikation og analyse af total RNA
- Hurtig kontrol af naturligt RNA
- Kontrol af RNA-nedbrydning og mRNA-renhed
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1μ g/ml |
| Produkttype | RNA molekylvægt markør/stige |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Nøjagtig størrelsesvurdering af DNA-fragmenter |
| Antal bands | 6 |
| Mængde | 50μ L |
| Opbevaringskrav | −80 °C |