Få mere at vide
Lonza™ FlashGel™ Systemgendannelseskassetter
Adskillelsesområde:
10 til 1000 bp
50 til 10.000 bp
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 9
Beskrivelse
- Indeholder præfarvede agarosegeler og buffer, hvilket minimerer brugerens eksponering for potentielt mutagene pletter
- Gendan prøver direkte uden båndudskæring eller oprensning
- Kun til forsknings- eller fremstillingsbrug
- Ikke til brug i in vitro diagnostiske procedurer, medicinbrug eller til administration til mennesker eller dyr
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1.2% |
| Produkttype | Systemgendannelseskassetter |
| Adskillelsesområde | 50 til 10.000 bp |
| Wells | 8 + 1-brønd |
| Formulering | 1,2% agarose |
| Til brug med (applikation) | Efterfølgende re-amplifikation, kloning eller andre teknikker |
| Sættets indhold | Agarose Gel, Plet og Buffer |
| Materiale | Agarose |
| Mængde | 9 Pakke |
| Opbevaringskrav | 18° til 26 °C |
| Vis mere |