Få mere at vide
Lonza™ FlashGel™ Systemsæt
Artikelnummer. 11577865
:
FlashGel System
Der skal udvises forsigtighed ved driften af dette system, da det kan udvikle tilstrækkelig spænding og strøm til at frembringe et dødeligt stød. For at undgå risiko for personskade bør systemet kun betjenes af korrekt uddannet personale og altid i overensstemmelse med instruktionerne, der følger med FlashGel Dok.
Artikelnummer. 11577865
Brand: Lonza™ 57067
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Der skal udvises forsigtighed ved driften af dette system, da det kan udvikle tilstrækkelig spænding og strøm til at frembringe et dødeligt stød. For at undgå risiko for personskade bør systemet kun betjenes af korrekt uddannet personale og altid i overensstemmelse med instruktionerne, der følger med FlashGel Dok.
Hurtig analyse, gendannelse og dokumentation af DNA og RNA
  • Giver næsten øjeblikkelige resultater
  • Indlæs prøver, se bånd migrere og få data på så lidt som to minutter
  • Inkluderer DNA-gendannelse og geldokumentation
  • Behøver ingen gelforberedelse, båndudskæring, oprensning og UV-lys
  • Fuldfør adskillelse, genopretning og dokumentation sikkert ved bænken
  • Meget følsomt system tillader en 5 til 20X reduktion af DNA-niveauer, hvilket sparer tid og penge
  • Enestående opløsning, udsøgt følsomhed: 5 til 20 gange mere følsom end EtBr
  • Opdage< 0,1 ng DNA eller< 10 ng totalt RNA
  • Ren, skarp adskillelse og lige, ensartede prøvebaner
FlashGel System
  • Består af lukkede, engangs, præfabrikerede agarosegelkassetter og en kombinationsenhed
  • Inkluderer: FlashGel Dok; FlashGel Kamera; 9 Pk. FlashGel DNA-kassetter (1,2%, 12 + 1 brønd); FlashGel Loading Dye og FlashGel DNA markør
  • Kun til forsknings- eller fremstillingsbrug
  • Ikke til brug i in vitro diagnostiske procedurer, medicinbrug eller til administration til mennesker eller dyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type FlashGel System
Inkluderer FlashGel Dock, en FlashGel Kamera, et 9 Pk. af 1,2% DNA-kassetter, Loading Dye og Marker