Få mere at vide
Lonza™ FlashGel™ System DNA QuantLadder
Mængde:
250μ L, 50 Ansøgninger
Pakningsstørrelse:
250µL
Beskrivelse
- 250 μL
- Klar til at indlæse
- 50 ansøgninger
- Antal bands: Fem
- Størrelser (DNA-mængde): 100bp (3ng)/ 250bp (7,5ng)/ 400bp (15ng)/ 800bp (21ng)/ 1500bp (30ng)
- Designet til at optimere ydeevnen af FlashGel System (Kat. Nr. BMA57067)
- Kun til forsknings- eller fremstillingsbrug
- Ikke til brug i in vitro diagnostiske procedurer, medicinbrug eller til administration til mennesker eller dyr
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | DNA molekylvægtsmarkør/stige |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Størrelse og mængde estimering |
| Mængde | 250μ L, 50 Ansøgninger |
| Opbevaringskrav | 4 °C |