Få mere at vide
Lonza™ FlashGel™ System DNA-markører
Antal bands:
6
8
Til brug med (applikation):
1,2 % FlashGel™ DNA-kassette
2,2 % FlashGel™ DNA-kassette
Dobbeltlag FlashGel™ DNA-kassette
Pakningsstørrelse:
500µL
Beskrivelse
- Indlæsningsklare molekylvægtsstandarder
- Separerer DNA i realtid: 2 til 7 minutter
- Ren, skarp adskillelse og lige, ensartede prøvebaner
- Se DNA-migrering, mens det sker: Monitorgelen løber lige ved bænken uden UV-lys
- Meget følsomt system tillader en reduktion i DNA-niveauer, hvilket sparer tid og penge
- Enestående opløsning, udsøgt følsomhed: 5 til 20 gange mere følsom end EtBr
- Opdage< 0,1 ng DNA eller< 10 ng totalt RNA
- Anbefales til FlashGel DNA-kassetter
FlashGel 1,2% DNA-markør
- Størrelser: 100/200/300/500/800/1250/2000/4000bp
- Anbefalet til 1,2 % FlashGel DNA-kassetter
- Størrelser: 50/100/150/200/300/500/800/1500bp
- Anbefalet til 2,2 % FlashGel DNA-kassetter
- Størrelser: 100/300/500/800/1500/3000bp
- Anbefales til dobbeltlag FlashGel DNA-kassetter
- Kun til forsknings- eller fremstillingsbrug
- Ikke til brug i in vitro diagnostiske procedurer, medicinbrug eller til administration til mennesker eller dyr
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | DNA molekylvægtsmarkør/stige |
| Form | Væske |
| Formulering | 5 μL Lad 1:5 fortynding |
| Til brug med (applikation) | 1,2 % FlashGel™ DNA-kassette |
| Antal bands | 8 |
| Mængde | 500μ L |
| Opbevaringskrav | 4 °C |