Få mere at vide
Lonza™ FlashGel™ RNA Marker Kit
Mængde:
9 Pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
FlashGel RNA-kassetter, 1,2% agarose (9 Pk.), 12 + 1 brønd enkelt lag; Formaldehyd prøvebuffer; FlashGel RNA-markør; og AccuGENE™ Molekylærbiologi Vand
- Giver næsten øjeblikkelige resultater
- Indlæs prøver, se bånd migrere og få data på så lidt som to minutter
- Behøver ingen gelforberedelse, båndudskæring, oprensning og UV-lys
- Fuldfør adskillelse, genopretning og dokumentation sikkert ved bænken
- Kun til forsknings- eller fremstillingsbrug
- Ikke til brug i in vitro diagnostiske procedurer, medicinbrug eller til administration til mennesker eller dyr
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Analyse af totalt RNA, hurtig kontrol af naturligt RNA og kontrol af RNA-nedbrydning og mRNA-renhed |
| Sættets indhold | FlashGel™ RNA-kassetter 1,2% agarose 12+ 1 brønd, formaldehydprøvebuffer, FlashGel™ RNA-markør og AccuGENE Molekylærbiologi Vand |
| Mængde | 9 Pakke |