Få mere at vide
Lonza™ FlashGel™ Gendannelsessæt
Mængde:
9 Pakke
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Indeholder
FlashGel Genvindingskassetter, 1,2 % agarose (9 Pk.), 8 + 1 brønds dobbeltlag; FlashGel Genopretningsbuffer; FlashGel Loading Dye; FlashGel QuantLadder; Visualiseringsbriller; FlashGel Maske
- Kun til forsknings- eller fremstillingsbrug
- Ikke til brug i in vitro diagnostiske procedurer, medicinbrug eller til administration til mennesker eller dyr
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Gendannelsessæt |
| Til brug med (applikation) | Direkte DNA-gendannelse |
| Sættets indhold | FlashGel™ genvindingskassetter 1,2%, 8 +1 dobbeltlagsbrønd, FlashGel™ påfyldning af farvestof, FlashGel™ gendannelsesbuffer, FlashGel™ quantladder, visualisering Briller og FlashGel |
| Mængde | 9 Pakke |