Få mere at vide
Lonza™ Ficoll™ DNA Loading Buffer, 6X
Artikelnummer. 11568005
Mængde:
5 x 1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 11568005
Brand: Lonza™ 50655
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til at forbedre opløsning og adskillelse af DNA-fragmenter
  • Mørkeblå væske
  • Vandopløselig
  • Indeholder EDTA, xylencyanol og bromphenolblåt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Mørkeblå
Koncentration 6X
Produkttype DNA-prøveindlæsningsbuffer
Form Væske
Formulering Indeholder Ficoll™ EDTA, Xylencyanol og Bromphenol Blue
Til brug med (applikation) Forbedring af opløsning og adskillelse af DNA-fragmenter
Mængde 5 x 1 mL
Opbevaringskrav Stuetemperatur