Få mere at vide
Lonza™ DNA QuantLadders
Giv praktisk, visuel kvantificering af DNA indeni± 1% nøjagtighed
2480.00 DKK
Tekniske data
Buffer TE
Koncentration 100μ g/ml
Form Væske
Formulering Inkluderer et hætteglas med 6X prøvepåfyldningsbuffer 1mL total volumen 15 % w/v Ficoll™ 400, 0,06 % w/v bromphenolblå, 0,06 % w/v Xylene Cyanol FF 30 mM EDTA
Til brug med (applikation) Kvantificering af DNA indeni± 1 % nøjagtighed
Se flere specifikationer
Produkter 1
Artikelnummer Brand Produkttype Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Produkttype Pris Antal & tilgængelighed  
11580787
Dokumentvisning
Lonza™
50334
DNA QuantLadder
2480.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Stiger fremstilles ud fra fem højt oprensede DNA-fragmenter i perfekt relativ masseækvivalens
  • Omvendt QuantLadders vender masseækvivalensrækkefølgen af QuantLadder
  • SimplyLoad™ læsseklare stiger indeholder læssebuffer; øvrige stiger leveres med separat læssebuffer
  • Opbevares på 2° til 8 °C i op til 12 måneder
Tekniske data
Tekniske data
TE
Væske
Kvantificering af DNA indeni± 1 % nøjagtighed
125μ L
100μ g/ml
Inkluderer et hætteglas med 6X prøvepåfyldningsbuffer 1mL total volumen 15 % w/v Ficoll™ 400, 0,06 % w/v bromphenolblå, 0,06 % w/v Xylene Cyanol FF 30 mM EDTA
5
2° til 8 °C
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Lonza™ DNA QuantLadders