Få mere at vide
Lonza™ DNA stiger
Mængde:
150μ L
160 μl
300μ L
Antal bands:
10
16
25
30
Koncentration:
100 ng/μl
200 ng/μ L
Inkrementer:
100 bp
20 bp
500 bp
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 200 ng/μ L |
| Produkttype | DNA molekylvægtsmarkør/stige |
| Form | Væske |
| Formulering | Leveres i forskellige koncentrationer i TE-buffer og hver inkluderer et hætteglas med 6X prøvepåfyldningsbuffer 1mL samlet volumen 15% w/v Ficoll 400, 0,06 % w/v bromphenolblå, 0,06 % w/v xylencyanol FF, 30 mM EDTA |
| Til brug med (applikation) | Størrelsesbestemmelse af DNA-prøver |
| Inkrementer | 100 bp |
| Antal bands | 30 |
| Mængde | 150μ L |
| Opbevaringskrav | 2° til 8 °C |