Få mere at vide
Lonza™ DNA stiger
Artikelnummer. 11540787
Mængde:
150μ L
160 μl
300μ L
Antal bands:
10
16
25
30
Koncentration:
100 ng/μl
200 ng/μ L
Inkrementer:
100 bp
20 bp
500 bp
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
Hver
Artikelnummer. 11540787
Brand: Lonza™ 50330
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hvert bånd har 50 % GC-indhold for præcis størrelse og skarp opløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 200 ng/μ L
Produkttype DNA molekylvægtsmarkør/stige
Form Væske
Formulering Leveres i forskellige koncentrationer i TE-buffer og hver inkluderer et hætteglas med 6X prøvepåfyldningsbuffer 1mL samlet volumen 15% w/v Ficoll 400, 0,06 % w/v bromphenolblå, 0,06 % w/v xylencyanol FF, 30 mM EDTA
Til brug med (applikation) Størrelsesbestemmelse af DNA-prøver
Inkrementer 20 bp
Antal bands 25
Mængde 150μ L
Opbevaringskrav 2° til 8 °C