Få mere at vide
Lonza™ BioWhittaker™ Hybridoma serumfrie og proteinfrie kulturmedier: UltraDOMA-PF
Beskrivelse
- UltraDOMA-PF er et fuldstændigt defineret medium og indeholder ikke peptider eller vævsekstrakter
1 Rehydrerer til mængde
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 500 ml |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |