Få mere at vide
Lonza™ BioWhittaker™ CHO (Ovarie fra kinesisk hamster) Serumfrit kulturmedie: ProCHO4
Med tilsætningsstoffer:
Ingen
Uden tilsætningsstoffer:
Ingen fenolrød, Nej 0,1 % Pluronic F-68, Ingen glutamin, Ingen hypoxanthin, Ingen thymidin
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
- ProCHO-4 er designet til samtidig overgang af adherent CHO celler til serumfri og suspensionskultur; understøtter hurtigere fordoblingstider
†Opbevares som beskrevet på etiketten.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | CHO |
| Form | Væske |
| Med tilsætningsstoffer | Ingen |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen fenolrød, Nej 0,1 % Pluronic F-68, Ingen glutamin, Ingen hypoxanthin, Ingen thymidin |
| Mængde | 1 L |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |