Få mere at vide
Lonza™ AccuGENE™ 10 % SDS (mononatriumsalt)
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Brugsklar
- Tilberedt med 18 megohm vand
- Filtreret ved anvendelse af 0,2μ filtrer og fyldes på sterile flasker
- Fremstillet i henhold til strenge kvalitetskontrolstandarder for at sikre ensartethed
- Garanteret DNase, RNase og proteasefri
- Skræddersyede løsninger er tilgængelige for at imødekomme individuelle behov
Tekniske data
Tekniske data
| DNase | Ja |
| Formulering | 10 % SDS (vægt/volumen), mononatriumsalt |
| Til brug med (applikation) | Ideel til en bred vifte af molekylærbiologiske anvendelser |
| Produkttype | 10 % SDS (mononatriumsalt) |
| RNase | Ja |
| Mængde | 500 mL |
Kun til forsknings- eller fremstillingsbrug.