Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Lonidamine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18762564
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18762564 10 mg
18742674 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18762564 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1646/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Mitochondrial hexokinase inhibitor
Anticancer and antispermatogenic agent in vitro and in vivo. Inhibits cellular energy metabolism in some cells via inhibition of mitochondrial hexokinase. Also blocks CFTR Cl- channels in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50264-69-2
Molekylær formel C15H10Cl2N2O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lonidamine
Mængde 10 mg
Formel vægt 321.16
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 321.157