missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lonidamine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498498
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16498498 10 mg
16400958 5 mg
16424377 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16498498 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0486

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Lonidamine (AF-1890) is a hexokinase and mitochondrial pyruvate carrier inhibitor (Ki: 2.5 μM). Lonidamine also inhibits aerobic glycolysis in cancer cells. Lonidamine can be used in the research of mitochondrial metabolism and inflammation, such as pulmonary fibrosis.

Lonidamine (AF-1890) is a hexokinase and mitochondrial pyruvate carrier inhibitor (Ki: 2.5 μM). Lonidamine also inhibits aerobic glycolysis in cancer cells. Lonidamine can be used in the research of mitochondrial metabolism and inflammation, such as pulmonary fibrosis.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lonidamine
Fysisk form Solid
CAS 50264-69-2
Farve Light Nude
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H10Cl2N2O2
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym AF-1890 Diclondazolic Acid DICA
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (155.69 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=NN(CC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C3=C1C=CC=C3)O
Molekylvægt (g/mol) 321.16
Formel vægt 321.16
Procent renhed 97.08%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.