Få mere at vide
Abnova™ LongTaq DNA-polymerase
Mængde:
1000 enheder
2500 enheder
500 U
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
2500 enheder
500 enheder
Beskrivelse
- Det er bevist, at enzymet ikke har 3′ -5′ exonuklease aktivitet.
- Enzymet har vist sig at have højt amplifikationsudbytte, være stabilt ved høj temperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5 enheder/μ L |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring |
| Mængde | 1000 enheder |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |
| Opbevaringsbuffer | 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCI, 0,5 % Nonidet P40 0,5 % Tween 20 og 50 % glycerol |