Få mere at vide
Abnova™ LongTaq DNA-polymerase
Artikelnummer. 16072555
Mængde:
1000 enheder
2500 enheder
500 U
Pakningsstørrelse:
1000 enheder
2500 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 16072555
Brand: Abnova™ D0013.500Units
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LongTaq DNA-polymerase katalyserer 5'-3'-syntese af DNA.
  • Det er bevist, at enzymet ikke har 3′ -5′ exonuklease aktivitet.
  • Enzymet har vist sig at have højt amplifikationsudbytte, være stabilt ved høj temperatur.
Tekniske data
Koncentration 5 enheder/μ L
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C. Garanteret stabil i 6 måneder ved korrekt opbevaring
Mængde 500 U
Til brug med (applikation) Standard PCR
Opbevaringsbuffer 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCI, 0,5 % Nonidet P40 0,5 % Tween 20 og 50 % glycerol