Få mere at vide
MULTIROIR Langsgående skillevæg til euroboks
Beskrivelse
- Langsgående skillevæg til euroboks
- 560 x 150 mm
- Langsgående skillevæg til euroboks
- 3 mm tykkelse
- Polypropylen konstruktion
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Beholderopdeler |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Grå |
| Form | Rektangulær |
| Længde (metrisk) | 560 mm |
| Højde (metrisk) | 150 mm |