missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Longifolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Longifolol |
| CAS | 469-27-2 |
| Molekylær formel | C9 H13 N3 O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (1S,3aR,4S,8aS,9R)-Decahydro-4,8,8-trimethyl-1,4-methanoazulene-9-methanol, Longifolyl Alcohol, Hydroxyjunipene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3O6/c10-7(16)4-8(17)12(2-11-4)9-6(15)5(14)3(1-13)18-9/h2-3,5-6,9,13-15,17H,1H2,(H2,10,16)/t3-,5?,6?,9-/m1/s1 |
| SMIL | NC(=O)c1[nH+]cn([C@@H]2O[C@H](CO)C(O)C2O)c1[O-] |
| IUPAC navn | 5-carbamoyl-3-[(2R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]imidazol-1-ium-4-olate |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.216 |
| Formel vægt | 259.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?