Få mere at vide
(+)-Longifolene, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423472 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Artikelnummer. Mængde
11423472 5 mL
1 options
Artikelnummer. 11423472 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215526505
Kemiske identifikatorer
CAS 475-20-7
Molekylær formel C15H24
Molekylvægt (g/mol) 204.357
InChI nøgle PDSNLYSELAIEBU-VSUHMYSYSA-N
Synonym +-longifolene
PubChem CID 17751022
SMIL CC1(CCCC2(C3C1C(C2=C)CC3)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Longifolene
Farve Farveløs
Tæthed 0.928 g/mL at 25°C
Mængde 5 mL
Formel vægt 204.36
Fysisk form Væske