Få mere at vide
Longifolenaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Longifolenaldehyde |
| CAS | 66537-42-6 |
| Molekylær formel | C15H24O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (1S,3aR,4S,8aS,9R)-Decahydro-4,8,8-trimethyl-1,4-methanoazulene-9-carboxaldehyde, Longi-β-camphenilan Aldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-14(2)7-4-8-15(3)11-6-5-10(13(11)14)12(15)9-16/h9-13H,4-8H2,1-3H3/t10-,11-,12-,13-,15+/m1/s1 |
| SMIL | O=C[C@@H]1[C@@]2([H])CC[C@@]3([H])[C@]1(C)CCCC(C)(C)[C@]23[H] |
| IUPAC navn | (1S,3aR,4S,8aR,9R)-4,8,8-trimethyldecahydro-1,4-methanoazulene-9-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.35 |
| Formel vægt | 220.15 |