Få mere at vide
Traceable™ Langstilet digitalt lommetermometer med kalibrering
Artikelnummer. 15412761 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til 300 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
15412761 -50 °C til 300 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15412761 Leverandør Traceable™ Leverandørnr. 9446040
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Disse termometre er ideelle til laboratorie-, felt- og procesmålinger.
  • Få hurtige temperaturaflæsninger med garanteret nøjagtighed
  • Inkluderer NIST-sporbart certifikat
  • Lang stilk i rustfrit stål er perfekt til målinger i større beholdere
  • Digital indikator
  • Pen-stil design
Tekniske data
Certificeringer/compliance NIST Sporbart certifikat leveret, ISO/IEC 17025:2017(1750.01) kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA
Display Dimensioner 0,3 tommer.
Inkluderer 1,5 V batteri
Længde (engelsk) sonde 11,5 tommer.
Sondetype Rustfrit stål
Opløsning 0,1° ; 1° over 199,9° og under -19°
Produkttype Digital indikator
Oversigt Digitalt lommetermometer i pennestil
Maks. Temperatur (metrisk) 300 °C
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til 300 °C
Batteritype 1.5 V
Nøjagtighed ±1,0 °C
Vise LCD