Få mere at vide
Fisherbrand™ Langstammede analytiske tragte
Artikelnummer. 11987914 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
12 ml
37 ml
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Højde (metrisk):
7,5 cm
10,2 cm
10,9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17,7 cm
Længde (metrisk) stilk:
5,2 cm
6,1 cm
6,5 cm
8 cm
8,8 cm
9,9 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk) Længde (metrisk) stilk unitSize
11987914 100 ml 14,1 cm 8 cm Pakke med 36
11987904 225 ml 17,7 cm 9,9 cm Pakke med 24
11977914 50 ml 10,9 cm 6,5 cm Pakke med 36
11967914 37 ml 10,2 cm 6,1 cm Pakke med 36
11977904 150 ml 16,1 cm 8,8 cm Pakke med 24
11947914 12 ml 7,5 cm 5,2 cm Pakke med 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11987914
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt polypropylen med udvendige kanter og udvendige ribber for at forhindre damplås
  • Indvendige ribbede overfladeskråninger for hurtig filtrering
  • Brug standard filterpapir
  • Autoklaverbar til 120 °C (248 °F)
  • Skålvinkel: 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 7.7cm
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 14,1 cm
Vinkel 58° Skål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) filter 12.5cm
Længde (metrisk) stilk 8 cm