Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 10.4cm |
| Kapacitet (metrisk) | 225 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 17,7 cm |
| Vinkel | 58° Skål |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) filter | 17.7cm |
| Længde (metrisk) stilk | 9,9 cm |