Få mere at vide
Fisherbrand™ Langstammede analytiske tragte
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
12 ml
37 ml
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Højde (metrisk):
7,5 cm
10,2 cm
10,9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17,7 cm
Længde (metrisk) stilk:
5,2 cm
6,1 cm
6,5 cm
8 cm
8,8 cm
9,9 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 6.6cm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 10,9 cm |
| Vinkel | 58° Skål |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) filter | 11cm |
| Længde (metrisk) stilk | 6,5 cm |