Få mere at vide
Fisherbrand™ Langstammede analytiske tragte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11977904 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
12 ml
37 ml
50 ml
100 ml
150 ml
225 ml
Højde (metrisk):
7,5 cm
10,2 cm
10,9 cm
14,1 cm
16,1 cm
17,7 cm
Længde (metrisk) stilk:
5,2 cm
6,1 cm
6,5 cm
8 cm
8,8 cm
9,9 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 36
Artikelnummer. 11977904
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt polypropylen med udvendige kanter og udvendige ribber for at forhindre damplås
  • Indvendige ribbede overfladeskråninger for hurtig filtrering
  • Brug standard filterpapir
  • Autoklaverbar til 120 °C (248 °F)
  • Skålvinkel: 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Øverst 9.2cm
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 16,1 cm
Vinkel 58° Skål
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) filter 16.1cm
Længde (metrisk) stilk 8,8 cm