Tekniske data
| Diameter (metrisk) Øverst | 3.4cm |
| Kapacitet (metrisk) | 12 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 7,5 cm |
| Vinkel | 58° Skål |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) filter | 5.5cm |
| Længde (metrisk) stilk | 5,2 cm |