Få mere at vide
Cole-Parmer™ Lang stiv Nylon Skraberspatel
Artikelnummer. 11785269 Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
34,29 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11785269
Brand: Cole-Parmer™ 0626610
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til beholdere, der er svære at rengøre
  • Kort, behageligt håndtag og bredt nylonblad gør disse skrabespatler ideelle til beholdere, der er svære at rengøre
  • Stiv klinge for øget styrke
  • Model 06266-15 har en blød klinge for større fleksibilitet
Tekniske data
Produkttype Skraberspatel
Længde (engelsk) 13,5 tommer
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Bredde (metrisk) 11.43 cm
Materiale Nylon
Længde (metrisk) 34,29 cm