Få mere at vide
Gilac™ Lang prøvekurv
Artikelnummer. 17948701
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 kg
0,75 kg
1 kg
Dimensioner (L x B x H):
23 x 14 x 9 cm
26 x 14 x 9 cm
29 x 13 x 9 cm
34 x 14 x 9 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Dimensioner (L x B x H)
17948701 0,5 kg 23 x 14 x 9 cm
17918961 0,75 kg 26 x 14 x 9 cm
17988611 0,75 kg 29 x 13 x 9 cm
17968611 1 kg 34 x 14 x 9 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17948701 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G070110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.95 DKK
    181.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 69.42 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Long Proofing Basket sikrer, at dejen er godt ventileret; den kan stables forskudt og indlejret for at spare plads.
  • Hulstrukturen sikrer, at dejen er godt ventileret.
  • Kan stables forskudt og indlejres for at spare plads.
  • Leveres med fødevarekontaktcertifikater for optimal fødevaresikkerhed og hygiejne.
  • Nem at rengøre og kan maskinvaskes.
  • Let og ekstremt holdbar.
  • Bredt udvalg af 10 produktreferencer til at opfylde alle behov (0,5 til 2 kg kapacitet).
  • Liner (G072010) fås som ekstraudstyr.
Tekniske data
Produkttype Korrekturkurv
Materiale Polypropylen
Dimensioner (L x B x H) 23 x 14 x 9 cm
Volumen (engelsk) 1.1 lb.
Volumen (metrisk) 0,5 kg