Få mere at vide
Chemsplash Long n'Strong PF Nitrile engangshandske
Beskrivelse
Kraftig pulverfri nitrilhandske
- Teksturerede fingerspidser
- Lang 29 cm handske med beskyttende rullemanchet
- Fødevarekontakt godkendt
- Medicinsk karakter
- Ambidekstrøs
- Latexfri og PFAS-fri
- CE og UKCA godkendt
- Tykkelse: 6,2 mm, Vægt: 7,0 g
- AQL: 1,5
Beskrivelse: Denne kraftige pulverfri nitrilhandske er velegnet til brug i BRC-godkendte arbejdsområder og den farmaceutiske industri. Handsken er latexfri, PFAS-fri og overholder CE- og UKCA-reglerne. Med en tykkelse på 6,2 mm og en vægt på 7,0 g giver den overlegen beskyttelse, samtidig med at den bevarer fingerfærdigheden. Derudover indeholder dette produkt ingen skadelige materialer såsom PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller andre konfliktmaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Laboratorie |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 0,24 tommer |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.16 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nitril |
| Vis mere |