Få mere at vide
Chemsplash Long n'Strong PF nitril engangshandsker, Style 4009
Artikelnummer. 30058181
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30058181 Lille
30058466 Medium
30058415 Større
30058433 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30058181 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 4009.300.004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.03 DKK
    417.17 DKK / Pakke med 500
    Spare 74.86 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-12-2026
En kraftig nitrilhandske med teksturerede fingerspidser er velegnet til brug i BRC-godkendte arbejdsområder og til den farmaceutiske industri.
  • Teksturerede fingerspidser
  • Lang 29 cm med beskyttende rullet manchet
  • Fødevarekontakt-godkendt
  • Medicinsk grad
  • Ambidextrøs
  • Latexfri og PFAS-fri
  • CE og UKCA godkendt
  • Tykkelse: 6,2 mil, Vægt: 7,0 g
  • AQL: 1,5
  • Godkendte arbejdsområder og farmaceutisk industri.
  • Latexfri, PFAS-fri og overholder CE- og UKCA-reglerne.
  • Giver overlegen beskyttelse samtidig med, at den bevarer fingerfærdighed.
  • Indeholder ikke skadelige materialer såsom PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller noget konfliktmateriale.
Tekniske data
Accelerator gratis Nej
Applikationer Laboratorie
AQL 1.5
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 6,2 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.16 mm
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 6,2 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.16 mm
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Nitril handsker
Størrelse Lille
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 6,2 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.16 mm
Handske manchet stil Valset