Få mere at vide
Hamilton™ Instrumentsprøjter med lang levetid
Volumen (metrisk):
25μ L
50μ l
100μ l
150μ L
250μ L
500 μl
1 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stempelspids lavet af UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene), som er hårdere end PTFE for bedre at modstå ridser
- Stempelstang lavet af 316 rustfrit stål, som giver enestående kemisk resistens
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.3 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.7 mm |
| Til brug med (applikation) | Til ætsende væsker og gasser |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Tryk | 500 psi |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 115 °C |
| Model- | 1725 |
| Min. Temperatur (metrisk) | 10 °C |
| Mængde | 1/stk. |
| Vis mere |