Få mere at vide
Hamilton™ Instrumentsprøjter med lang levetid
Volumen (metrisk):
25μ L
50μ l
100μ l
150μ L
250μ L
500 μl
1 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stempelspids lavet af UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene), som er hårdere end PTFE for bedre at modstå ridser
- Stempelstang lavet af 316 rustfrit stål, som giver enestående kemisk resistens
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas, PTFE, UHMWPE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9.02 mm |
| Mængde | 1/stk. |
| Volumen (metrisk) | 500 μl |
| Tilslutningstype | Luer-lås |