Beskrivelse
- Tag fat på forskellige spild uden at bruge flere rengøringsklude, takket være dette praktiske multifunktionelle design.
- Brug disse klude sammen med de fleste opløsningsmidler, desinfektionsmidler og vaskemidler, så de passer til din nuværende rengøringsrutine.
- Beskyt dine mest følsomme overflader, da vores lavfnug-renseklude hjælper med at forhindre skader.
- Bær, åbn og bortskaff emballagen nemt – disse rengøringsklude kommer i en smart Tork Easy Handling™ æske.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Rengøringsklud |
| Længde (engelsk) | 16,14 tommer |
| Længde (metrisk) | 41 cm |
| Bredde (engelsk) | 13,98 tommer |
| Bredde (metrisk) | 35.5 cm |
| Farve | Hvid |
| Emballagemængde | 360/Cs. |
| Ply | 1-ply |