Få mere at vide
Sampling Systems™ Langt håndteret PharmaScoop™
Artikelnummer. 13482839 Shop alle Sampling Systems produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13482839
Brand: Sampling Systems™ A3961000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ Langt håndteret PharmaScoop™ er ideel til at øse pudder, når du vil holde dine hænder klare.
  • Ekstra langt håndtag
  • Sprækkefri konstruktion
  • 316L rustfrit stål
  • Afrundede hjørner for nem rengøring
  • GMP korrekt
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Slutte Poleret
Længde (metrisk) håndtag 600 mm
Materiale Rustfrit stål (316L)