Beskrivelse
- Til nem prøveudtagning fra tanke, kar, søer osv.
- Håndtagene er 2,9 cm (1⅛ in.) i diameter og svejset til en stiv prøvetagningsskål ved en 45° vinkel for lettere prøveudtagning fra en forhøjet position
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dipper |
| Materiale | HDPE |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Håndtag Type | 2 stk |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) håndtag | 2.9 cm |
| Længde (metrisk) håndtag | 3.7 m |