Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Lange jordstik
Ledstørrelse:
NS 10/30
NS 12/32
NS 14/35
NS 19/38
NS 24/40
NS 29/42
NS 34/45
NS 45/50
NS 5/20
NS 7/25
Beskrivelse
- Koniske jordstik
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Ledstørrelse | NS 19/38 |
| Tykkelse (metrisk) væg | 1.8 mm |
| Diameter (metrisk) ydre rør | 22 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |