Få mere at vide
Jenway™ Lang kombinationselektrode med glaslegeme med 350 mm rækkevidde
Artikelnummer. 11480629
Længde (metrisk) kabel:
1 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11480629
Brand: Jenway™ 1009081
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lang kombinationselektrode med glaslegeme med 350 mm rækkevidde
  • Type: Kombination
  • End Type: Pære
  • pH-område: 1-14
  • Temperaturområde: 0 til 80 °C
  • Kropsmateriale: Glas
Tekniske data
Oversigt Kombination, Genopfyldelig
Knudepunkt Ringformet keramik
Materiale Glas krop
pH-område 0 til 14
Type påfyldningsopløsning 4,0 M KCl/AgCl
Til brug med (applikation) Generel brug og målinger i store kolber
Intern reference Single Junction AgCl
Isopotentielt punkt 0 ±20mV
Svartid 90 % af den endelige aflæsning på 30 sekunder
Hældning 95 til 102 %
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 80 °C
Tip Type Pære
Længde (metrisk) kabel 1 m
Længde (metrisk) stilk 320 mm
Diameter (metrisk) 12 mm