Få mere at vide
SHOWA™ Lange nitrilhandsker, model 7565
Artikelnummer. 17897331
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Artikelnummer. 17897331
Brand: SHOWA™ 756509L
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En 100 % nitril engangshandske, der er designet til at reducere irritations- og allergirisici, samt give kemisk beskyttelse.
  • Ved at klorere handsken øges komforten, og følelsen af klæbrighed fjernes.
  • Nitrilkonstruktionen beskytter mod kemisk indtrængning og fremspring.
  • Fri for latex, pudder og silikone for at forhindre allergiske reaktioner og hudirritation.
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Kloreret Ja
Applikationer Industri
Farve Sort
Fingertykkelse (engelsk) 5,9 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
Latex fri Ja
Materiale Biologisk nedbrydelig nitril
Håndfladetykkelse (engelsk) 5,9 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.15 mm
Størrelse Større
Tykkelse (engelsk) 5,9 mio
Tykkelse (metrisk) 0.15 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Udvidet
Foring Uforet
Længde (engelsk) 11,6''
Længde (metrisk) 295 mm