Få mere at vide
SHOWA™ Lange nitrilhandsker, model 7565
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Beskrivelse
- Ved at klorere handsken øges komforten, og følelsen af klæbrighed fjernes.
- Nitrilkonstruktionen beskytter mod kemisk indtrængning og fremspring.
- Fri for latex, pudder og silikone for at forhindre allergiske reaktioner og hudirritation.
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Kloreret | Ja |
| Applikationer | Industri |
| Farve | Sort |
| Fingertykkelse (engelsk) | 5,9 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.15 mm |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Biologisk nedbrydelig nitril |
| Håndfladetykkelse (engelsk) | 5,9 mio |
| Håndfladetykkelse (metrisk) | 0.15 mm |
| Vis mere |