Få mere at vide
SHOWA™ Lange, blå nitrilhandsker, model 7545
Artikelnummer. 17880442
Skift visning
Størrelse:
11
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17880442 Større
17850442 Lille
17870442 Medium
17860442 X-Large
17807331 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17880442 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. 754509L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00 DKK
    141.65 DKK / Pakke med 100
    Spare 43.35 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
En 100 % nitril engangshandske, der er designet til at reducere irritations- og allergirisici, samt give kemisk beskyttelse.
  • Ved at klorere handsken øges komforten, og følelsen af klæbrighed fjernes.
  • Nitrilkonstruktionen beskytter mod kemisk indtrængning og fremspring.
  • Fri for latex, pudder og silikone for at forhindre allergiske reaktioner og hudirritation.
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Kloreret Ja
Applikationer Industri
Farve Blå
Finger Thickness (English) 3,9 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0.10 mm
Latex fri Ja
Materiale Biologisk nedbrydelig nitril
Palm Thickness (English) 3,9 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.10 mm
Størrelse Større
Tykkelse (engelsk) 3,9 mil.
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER JKOPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampe MED Virusbeskyttelse
Handske manchet stil Udvidet
Foring Uforet
Model- 7545
Længde (engelsk) 11,6''
Længde (metrisk) 295 mm